Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kjeldahl-Kolben
Zur Stickstoff-Bestimmung.
Marke: DWK Life Sciences 212315109
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
DURAN™ Kjeldahl-Kolben werden extremen chemischen und physikalischen Belastungen ausgesetzt. Daher sollten die Wandstärken einerseits zur Vermeidung von Überhitzungen, die durch verbleibende (permanente) Spannungen zum Bruch führen können, nicht zu dick , andererseits wegen des merklichen Glasabtrags im alkalischen Medium nicht zu dünn sein. Um dem Anwender einen möglichst sicheren Kompromiss unter Berücksichtigung der technologischen Gegebenheiten anzubieten, liegen die Wandstärken der DURAN™ Kjeldahl-Kolben im Körper bei 1-2 mm.- Auf die Anwendung entsprechend angepasste Wandstärke (Glasabtrag durch alkalisches Medium berücksichtigt)
Specifications
115 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung |
750 mL | |
Zur Stickstoffbestimmung | |
Autoklavierbar |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences DURAN™ Kjeldahl-Kolben > 750 mL
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction