Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Abdampfschale, mit Ausguss
GREENER_CHOICE
Die weite, offene Form der Abdampfschale erzeugt eine große Flüssigkeitsoberfläche, welche das Verdampfen von überschüssigen Lösungsmitteln begünstigt.
96.35 CHF - 1060.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verdampfung von Flüssigkeiten; Vorbereitung konzentrierter Lösungen; Verhinderung von Lösungsmittelkondensation an Glaswänden; Größen 25, 30, 35 und 45 ml ohne Beschriftungsfeld
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11746223
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
213013202
15 ml
96.35 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11756223
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
213013408
45 mL
99.05 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11766223
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
213013802
60 mL
112.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11776223
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
213014104
90 mL
122.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11786223
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213014404
170 mL
131.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11796223
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
213014901
320 mL
196.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11706233
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
213015409
600 mL
297.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11707018
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
213015906
1500 mL
723.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11717018
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
213016302
2500 mL
1060.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet.
  • Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Borosilikatglas (3.3)
Verdampfung von Flüssigkeiten; Vorbereitung konzentrierter Lösungen; Verhinderung von Lösungsmittelkondensation an Glaswänden; Größen 25, 30, 35 und 45 ml ohne Beschriftungsfeld
10 St./Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Abdampfschale, mit Ausguss