Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Abdampfschale, mit Ausguss
Die weite, offene Form der Abdampfschale erzeugt eine große Flüssigkeitsoberfläche, welche das Verdampfen von überschüssigen Lösungsmitteln begünstigt.
Marke: DWK Life Sciences 213014901
181.45 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet.- Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas (3.3) | |
10 St./Packung |
320 mL | |
Verdampfung von Flüssigkeiten; Vorbereitung konzentrierter Lösungen; Verhinderung von Lösungsmittelkondensation an Glaswänden; Größen 25, 30, 35 und 45 ml ohne Beschriftungsfeld | |
115 mm |