Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Abdampfschale, mit Ausguss
Die weite, offene Form der Abdampfschale erzeugt eine große Flüssigkeitsoberfläche, welche das Verdampfen von überschüssigen Lösungsmitteln begünstigt.
Marke:  DWK Life Sciences 213013802
103.55 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11766223
  • 112.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet.
  • Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Borosilikatglas (3.3)
Verdampfung von Flüssigkeiten; Vorbereitung konzentrierter Lösungen; Verhinderung von Lösungsmittelkondensation an Glaswänden; Größen 25, 30, 35 und 45 ml ohne Beschriftungsfeld
70 mm
60 mL
Ohne Schriftfeld.
10 St./Packung