Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verbindungsstück, mit NS-Kern, Winkel 90°
Das Verbindungsstück ermöglicht den Anschluss von Apparaturen über einen Schlauch.
19.35 CHF - 22.00 CHF
Specifications
Menge Je 1
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Verbindungsgröße Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Verbindungsgröße Price Quantity & Availability  
10767301
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
243000604
NS 14/23
19.35 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
10602842
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
243000904
NS 29/32
22.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
10203701
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
DWK Life Sciences
243000801
NS 24/29
21.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Verbindungsstücke sind Übergangsstücke mit Olive und besitzen anstelle des zweiten Normschliffes eine Olive. Über diese Olive können Schläuche angeschlossen werden, die z. B. das Anschließen einer Vakuumpumpe ermöglichen.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Winkel 90°
  • Mit NS-Kern
  • Leichtes und dichtes Anschließen von Schläuchen
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Specifications
Specifications
Je 1
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences DURAN™ Verbindungsstück, mit NS-Kern, Winkel 90°