Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verbindungsstück, mit NS-Kern, Winkel 90°
Das Verbindungsstück ermöglicht den Anschluss von Apparaturen über einen Schlauch.
Marke: DWK Life Sciences 243000801
20.05 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verbindungsstücke sind Übergangsstücke mit Olive und besitzen anstelle des zweiten Normschliffes eine Olive. Über diese Olive können Schläuche angeschlossen werden, die z. B. das Anschließen einer Vakuumpumpe ermöglichen.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Winkel 90°
- Mit NS-Kern
- Leichtes und dichtes Anschließen von Schläuchen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Je 1 | |
Anschluss von Schläuchen | |
NS 24/29 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14