Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verbindungsstück, mit NS-Kern, Winkel 90°
Das Verbindungsstück ermöglicht den Anschluss von Apparaturen über einen Schlauch.
Marke:  DWK Life Sciences 243000904
20.71 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10602842
  • 22.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verbindungsstücke sind Übergangsstücke mit Olive und besitzen anstelle des zweiten Normschliffes eine Olive. Über diese Olive können Schläuche angeschlossen werden, die z. B. das Anschließen einer Vakuumpumpe ermöglichen.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Winkel 90°
  • Mit NS-Kern
  • Leichtes und dichtes Anschließen von Schläuchen
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Anschluss von Schläuchen
NS 29/32
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Verbindungsstück, mit NS-Kern, Winkel 90° > NS 29/32