Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Mikrobüretten mit blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
347.00 CHF - 528.00 CHF
Spezifikation
Material | DURAN™, Bürette und Absperrhahn-Küken |
---|---|
Umfang | Blau |
Typ | Microburet |
Class | Klasse AS |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 385 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Stopfenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Stopfenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13138009
|
Hirschmann™
3310140 |
2 ml | Seitlicher Absperrhahn, Standardschliff-Glasküken |
381.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13168009
|
Hirschmann™
3310340 |
2 ml | Seitlicher Ventil-Absperrhahn aus PTFE |
482.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13148009
|
Hirschmann™
3310152 |
5 ml | Seitlicher Absperrhahn, Standardschliff-Glasküken |
417.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13178009
|
Hirschmann™
3310352 |
5 ml | Seitlicher Ventil-Absperrhahn aus PTFE |
528.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13118009
|
Hirschmann™
3300152 |
5 ml | Gerader Absperrhahn, Standardschliff-Glasküken |
347.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13158009
|
Hirschmann™
3310160 |
10 ml | Seitlicher Absperrhahn, Standardschliff-Glasküken |
417.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13188009
|
Hirschmann™
3310360 |
10 ml | Seitlicher Ventil-Absperrhahn aus PTFE |
528.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13128009
|
Hirschmann™
3300160 |
10 ml | Gerader Absperrhahn, Standardschliff-Glasküken |
347.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Schellbach
- Hammerschlagstruktur
- Hauptringgraduierung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Sockelstütze
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
DURAN™, Bürette und Absperrhahn-Küken | |
Microburet | |
DIN EN ISO 385 |
Blau | |
Klasse AS |