Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Mikrobüretten mit blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
Marke: Hirschmann™ 3310140
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schellbach
- Hammerschlagstruktur
- Hauptringgraduierung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Sockelstütze
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
2 ml | |
0,01 ml | |
Seitlicher Absperrhahn, Standardschliff-Glasküken | |
lateral | |
±0,01 mL | |
Klasse AS |
DURAN™, Bürette und Absperrhahn-Küken | |
Bang, Hauptpunktring Graduierung, Schellbachstreifen, Buchse | |
Blau | |
Glas | |
Microburet | |
DIN EN ISO 385 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Mikrobüretten mit blauen Graduierungen > Fassungsvermögen (metrisch) 2 ml, Stopfenmaterial: Seitlicher Absperrhahn, Standardschliff-Glasküken
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur