Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Mikrobüretten mit blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
Marke:  Hirschmann™ 3300160
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13128009
  • 347.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schellbach
  • Hammerschlagstruktur
  • Hauptringgraduierung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Sockelstütze
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
0,02 ml
Gerader Absperrhahn, Standardschliff-Glasküken
Gerade
±0.02 ml
Klasse AS
DURAN™, Bürette und Absperrhahn-Küken
Bang, Schellbachstreifen
Blau
Glas
Microburet
DIN EN ISO 385
Sonderangebote
Special Offers