Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen und seitlichem Absperrhahn mit PTFE-Spindel
Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor
259.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp Seitlicher Absperrhahn
Länge (metrisch) 500 mm
Material DURAN™
Höhe (metrisch) Skalenlänge: 500 mm
Enthält Keine Flasche
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10161481
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
344036060
10 ml
259.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10739581
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hirschmann™
344037060
25 ml
259.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10029750
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
344037560
50 ml
259.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Titrationsapparat
  • Pellet, pelletieren
  • Klasse AS, DURAN™
  • Blaue Graduierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Seitlicher Absperrhahn
DURAN™
Keine Flasche
lateral
Automatische Titrationsbürette
DIN EN ISO 385
500 mm
Skalenlänge: 500 mm
Blau
PTFE
Klasse AS
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen und seitlichem Absperrhahn mit PTFE-Spindel