Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen und seitlichem Absperrhahn mit PTFE-Spindel
Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor
Marke:  Hirschmann™ 344037060
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10739581
  • 259.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Titrationsapparat
  • Pellet, pelletieren
  • Klasse AS, DURAN™
  • Blaue Graduierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Seitlicher Absperrhahn
500 mm
0,05 ml
Keine Flasche
lateral
±0,03 mL
Klasse AS
25 ml
DURAN™
Skalenlänge: 500 mm
Blau
PTFE
Automatische Titrationsbürette
DIN EN ISO 385
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen und seitlichem Absperrhahn mit PTFE-Spindel > Fassungsvermögen (metrisch) 25 ml