Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen und seitlichem Absperrhahn mit PTFE-Spindel
Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor
Marke: Hirschmann™ 344036060
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Titrationsapparat
- Pellet, pelletieren
- Klasse AS, DURAN™
- Blaue Graduierungen
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
Spezifikation
Seitlicher Absperrhahn | |
500 mm | |
0,02 ml | |
Keine Flasche | |
lateral | |
±0.02 ml | |
Klasse AS |
10 ml | |
DURAN™ | |
Skalenlänge: 500 mm | |
Blau | |
PTFE | |
Automatische Titrationsbürette | |
DIN EN ISO 385 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen und seitlichem Absperrhahn mit PTFE-Spindel > Fassungsvermögen (metrisch) 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur