Learn More
Ambion™ Custom RNA, Stealth, Desalted
Custom RNA, Stealth, Desalted
Marke:  Ambion™ 100001855
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10184923
  • 418.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Nutzen Sie dieses Hilfsmittel für die schnelle und einfache Online-Bestellung von prüfstandsgetesteter validierter Stealth RNAi™ siRNA, gebrauchsfertiger Stealth Select RNAi™ siRNA, prüfstandsgetesteten BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks und klonierungsfertiger BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
RNA DSL In-vivo, 100nmol, Lowest Off-target Effects and Highest Potency, Small, Chemically Modified Single-Stranded RNA Molecules Designed to Specifically Inhibit Endogenous miRNAs for the Purpose of Functional Analysis Via Down-Regulation
RNA DSL In-vivo
100 nmol
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ambion™ Custom RNA, Stealth, Desalted > 100 nmol