Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verdampfer-Rohkolben, birnenförmig
Zur Weiterverarbeitung als Schliffkolben.
66.45 CHF - 528.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | ja |
---|---|
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur weiteren Verarbeitung als Schliffkolben; Rotationsverdampfer; nach der weiteren Verarbeitung kann er zum Verdampfen von Lösungsmitteln verwendet werden |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15201639
|
DWK Life Sciences
210285403 |
1000 mL |
364.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10243401
|
DWK Life Sciences
210286305 |
2000 mL |
528.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15281629
|
DWK Life Sciences
210283608 |
250 mL |
199.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15291629
|
DWK Life Sciences
210284407 |
500 mL |
234.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15271629
|
DWK Life Sciences
210282406 |
100 mL |
155.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11649848
|
DWK Life Sciences
210286802 |
3000 mL |
66.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Verdampferkolben haben eine gleichmäßige Wandstärke und eine gute Rotationssymmetrie.Zum späteren Einsatz in Rotationsverdampfern zum Verdampfen von Lösungsmitteln wird eine Normschliff-Hülse angeformt oder angesetzt.- Birnenförmig
- Verdampferkolben besitzen eine gleichmäßige Wandstärke und eine gute Rotationssymmetrie
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
ja | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Zur weiteren Verarbeitung als Schliffkolben; Rotationsverdampfer; nach der weiteren Verarbeitung kann er zum Verdampfen von Lösungsmitteln verwendet werden |