Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verdampfer-Rohkolben, birnenförmig
Zur Weiterverarbeitung als Schliffkolben.
Marke:  DWK Life Sciences 210285403
337.25 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15201639
  • 364.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DURAN™ Verdampferkolben haben eine gleichmäßige Wandstärke und eine gute Rotationssymmetrie.Zum späteren Einsatz in Rotationsverdampfern zum Verdampfen von Lösungsmitteln wird eine Normschliff-Hülse angeformt oder angesetzt.
  • Birnenförmig
  • Verdampferkolben besitzen eine gleichmäßige Wandstärke und eine gute Rotationssymmetrie
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ja
Zur weiteren Verarbeitung als Schliffkolben; Rotationsverdampfer; nach der weiteren Verarbeitung kann er zum Verdampfen von Lösungsmitteln verwendet werden
1000 mL
Borosilikatglas 3.3
10 St./Packung
126 mm