Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verdampfer-Rohkolben, birnenförmig
Zur Weiterverarbeitung als Schliffkolben.
Marke: DWK Life Sciences 210286305
489.25 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DURAN™ Verdampferkolben haben eine gleichmäßige Wandstärke und eine gute Rotationssymmetrie.Zum späteren Einsatz in Rotationsverdampfern zum Verdampfen von Lösungsmitteln wird eine Normschliff-Hülse angeformt oder angesetzt.- Birnenförmig
- Verdampferkolben besitzen eine gleichmäßige Wandstärke und eine gute Rotationssymmetrie
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
ja | |
Zur weiteren Verarbeitung als Schliffkolben; Rotationsverdampfer; nach der weiteren Verarbeitung kann er zum Verdampfen von Lösungsmitteln verwendet werden | |
2000 mL |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung | |
158 mm |