Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Thermometer-Hygrometer
Zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
120.00 CHF
Spezifikation
Typ | Thermohygrometer |
---|---|
Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 bis 100 % |
Temperaturbereich (metrisch) | 0°bis 120 °C |
Material | Edelstahl |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 248 °F |
Produktcode | Marke | Schritten | Material | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schritten | Material | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17500695
|
H-B Instrument™
B61505-0000 |
1 °C, 2 % RH | Edelstahl | 0°bis 120 °C |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Mit Ringloch für Wandmontage (Kat.-Nr. 235C und 235F)
- Ideal für den Einsatz in wetterunabhängigen Umgebungen wie Inkubatoren, Kühlschränken und Tiefkühlgeräten (Kat.-Nr. 3725C und 3725F)
- Erhältlich in zwei Materialien, Edelstahl und Kunststoff
- Mit einer Genauigkeit von 2 °C; 4 % rF
Spezifikation
Thermohygrometer | |
0°bis 120 °C | |
32 bis 248 °F | |
12,7 cm |
0 bis 100 % | |
Edelstahl | |
5 in. | |
Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ideal für Umgebungen, die den Elementen wie Inkubatoren, Kühlschränken und Tiefkühlgeräten standhalten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ Durac™ Thermometer-Hygrometer