Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Spezifische Dichte ASTM-Hydrometer: für schwere Flüssigkeiten
Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen, die die spezifische Dichte schwerer und leichter Flüssigkeiten in verschiedenen Bereichen von 0,650 bis 2,000 messen
69.18 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. Von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-zertifizierten Kalibrierlabor per Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnerländern von ILAC/MRA anerkannt und einer Einrichtung untergebracht, die laut ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystem registriert ist. Entspricht den E100-Standards der American Society of Testing Materials (ASTM).
Inhalt und Lagerung ASTM-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schwere Flüssigkeiten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke ASTM-Nummer Bereich der relativen Dichte Genauigkeit Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke ASTM-Nummer Bereich der relativen Dichte Genauigkeit Schritten Preis Menge & Verfügbarkeit  
17490274
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61891-3400
125H. 1,000 bis 1,050 ±0,001 0,001
69.18 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht den Genauigkeitsanforderungen der ASTM-Hydrometer
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:60 °F/60 °F
Anwendungen:
Wird häufig in Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Chemie, Pharmakologie, Transport, Kühlung und mehr verwendet.
Zertifizierungen:
In mehreren Sprachen erhältliche Genauigkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch), die eine auf NIST zurückführbare Genauigkeit nachweist.Manuelle Inspektion durch das US-Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabors; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA anerkannt und in der ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.Entspricht den Standards der American Society of Testing Materials (ASTM) E100.
Lagerung:
ASTM-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden.Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. Von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-zertifizierten Kalibrierlabor per Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnerländern von ILAC/MRA anerkannt und einer Einrichtung untergebracht, die laut ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystem registriert ist. Entspricht den E100-Standards der American Society of Testing Materials (ASTM).
ASTM-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Für schwere Flüssigkeiten
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ Durac™ Spezifische Dichte ASTM-Hydrometer: für schwere Flüssigkeiten