Learn More
Bellingham + Stanley™ DSG Dichtemessgerät
DSG Dichtemessgerät mit Touchscreen und Peltier-Temperaturregelungssystem, das im Bereich mit Dichte (g/cm3), spezifischem Gewicht, Saccharose %w/w (°Brix), Ethanol (%w/w, %v/v) und Benutzerwaagen auf Anfrage.
17315.00 CHF - 19705.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tischgerät zur Dichtemessung |
---|---|
Höhe (metrisch) | 24 cm |
Schnittstelle | Serial Interface, USB, LAN |
Sprachen | English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian |
Messbereich | 0 to 3 g/cm3 |
Produktcode | Marke | Auflösung | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Auflösung | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17855482
|
Bellingham + Stanley™
43-40 |
0.0001 g/cm3 | ±0.0001 g/cm3 |
17315.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17845482
|
Bellingham + Stanley™
43-50 |
0.00001 g/cm3 | ±0.00005 g/cm3 |
19705.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Oszillierendes U-Rohr mit Referenzoszillator für verbesserten Driftschutz
- Hohe Präzision
- Peltier-Temperaturregelung
- Integrierte Reinigungspumpe und Trockenmittel
- 7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen mit intuitivem Benutzermenü
- Vorprogrammierte Methoden für Dichte, Brix & % Ethanol, API
- Audit-Trail und elektronische Signaturen
- Erfüllt die Anforderungen des Arzneibuchs (USP, EP, UKP)
- Erfüllt die Anforderungen der FDA-Reg. 21 CFR Teil 11
Spezifikation
Tischgerät zur Dichtemessung | |
Serial Interface, USB, LAN | |
0 to 3 g/cm3 | |
1 Meter | |
Color Touchscreen | |
RFM Refractometer |
24 cm | |
English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian | |
15 sec. | |
2 mL | |
10°C to 95°C | |
Messung von Dichte, relativer Dichte, Alkohol, Zucker, API |