Learn More
Bellingham + Stanley™ DSG Dichtemessgerät
DSG Dichtemessgerät mit Touchscreen und Peltier-Temperaturregelungssystem, das im Bereich mit Dichte (g/cm3), spezifischem Gewicht, Saccharose %w/w (°Brix), Ethanol (%w/w, %v/v) und Benutzerwaagen auf Anfrage.
Marke: Bellingham + Stanley™ 43-50
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Oszillierendes U-Rohr mit Referenzoszillator für verbesserten Driftschutz
- Hohe Präzision
- Peltier-Temperaturregelung
- Integrierte Reinigungspumpe und Trockenmittel
- 7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen mit intuitivem Benutzermenü
- Vorprogrammierte Methoden für Dichte, Brix & % Ethanol, API
- Audit-Trail und elektronische Signaturen
- Erfüllt die Anforderungen des Arzneibuchs (USP, EP, UKP)
- Erfüllt die Anforderungen der FDA-Reg. 21 CFR Teil 11
Spezifikation
Color Touchscreen | |
±0.00005 g/cm3 | |
Serial Interface, USB, LAN | |
0 to 3 g/cm3 | |
1 Meter | |
2 mL | |
Tischgerät zur Dichtemessung | |
Messung von Dichte, relativer Dichte, Alkohol, Zucker, API |
10°C to 95°C | |
24 cm | |
English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian | |
15 sec. | |
0.00001 g/cm3 | |
8.8 kg | |
RFM Refractometer |
CE_17845482_EN.pdf
DateigrößeVersion: 108.6 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bellingham + Stanley™ DSG Dichtemessgerät > Digital Density Meters; Accuracy: ±0.00005 g/cm3; Resolution: 0.00001 g/cm3
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur