Learn More
Bellingham + Stanley™ DSG Dichtemessgerät
DSG Dichtemessgerät mit Touchscreen und Peltier-Temperaturregelungssystem, das im Bereich mit Dichte (g/cm3), spezifischem Gewicht, Saccharose %w/w (°Brix), Ethanol (%w/w, %v/v) und Benutzerwaagen auf Anfrage.
Marke:  Bellingham + Stanley™ 43-40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17855482
  • 17315.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Oszillierendes U-Rohr mit Referenzoszillator für verbesserten Driftschutz
  • Hohe Präzision
  • Peltier-Temperaturregelung
  • Integrierte Reinigungspumpe und Trockenmittel
  • 7-Zoll-Vollfarb-Touchscreen mit intuitivem Benutzermenü
  • Vorprogrammierte Methoden für Dichte, Brix & % Ethanol, API
  • Audit-Trail und elektronische Signaturen
  • Erfüllt die Anforderungen des Arzneibuchs (USP, EP, UKP)
  • Erfüllt die Anforderungen der FDA-Reg. 21 CFR Teil 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Color Touchscreen
±0.0001 g/cm3
Serial Interface, USB, LAN
0 to 3 g/cm3
1 Meter
2 mL
Tischgerät zur Dichtemessung
Messung von Dichte, relativer Dichte, Alkohol, Zucker, API
10°C to 95°C
24 cm
English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian
15 sec.
0.0001 g/cm3
9.1 kg
RFM Refractometer