Learn More
Lenz Laborglasintrumente Trocknungsröhrchen, U-förmig, mit NS-Absperrhähnen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
132.00 CHF - 145.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10325691
|
Lenz Laborglasintrumente
05342015 |
150 mm |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10662472
|
Lenz Laborglasintrumente
05342013 |
125 mm |
132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- DIN 12616-konforme Trocknungsröhrchen, gekrümmt
- Mit abnehmbaren NS-Absperrhähnen
- Seitenröhrchen einfach (Außendurchm.:6 mm)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Duran Glas |