Learn More
Lenz Laborglasintrumente Trocknungsröhrchen, U-förmig, mit NS-Absperrhähnen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05342013
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10662472
  • 132.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • DIN 12616-konforme Trocknungsröhrchen, gekrümmt
  • Mit abnehmbaren NS-Absperrhähnen
  • Seitenröhrchen einfach (Außendurchm.:6 mm)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
125 mm
Duran Glas