Learn More
Lenz Laborglasintrumente Trocknungsröhrchen, U-förmig, mit NS-Absperrhähnen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05342015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DIN 12616-konforme Trocknungsröhrchen, gekrümmt
- Mit abnehmbaren NS-Absperrhähnen
- Seitenröhrchen einfach (Außendurchm.:6 mm)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
150 mm | |
Duran Glas |