Learn More
Lenz Laborglasintrumente Trockenrohre
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
36.00 CHF - 39.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Enthält | Oliven |
Form | U-förmig |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10727521
|
Lenz Laborglasintrumente
05339013 |
130 mm |
36.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10111621
|
Lenz Laborglasintrumente
05339018 |
180 mm |
39.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Trocknungsröhrchen
- U-förmige Trocknungsröhrchen
- U-förmig
- Seitenröhrchen mit Oliven
- Außendurchmesser 6 mm
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Oliven | |
U-förmig |