Learn More
Lenz Laborglasintrumente Trockenrohre
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05339018
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10111621
  • 39.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Trocknungsröhrchen
  • U-förmige Trocknungsröhrchen
  • U-förmig
  • Seitenröhrchen mit Oliven
  • Außendurchmesser 6 mm
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Oliven
180 mm
U-förmig
Borosilikatglas 3.3