Learn More
Lenz Laborglasintrumente Trockenrohre
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05339013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Trocknungsröhrchen
- U-förmige Trocknungsröhrchen
- U-förmig
- Seitenröhrchen mit Oliven
- Außendurchmesser 6 mm
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Oliven | |
130 mm | |
U-förmig | |
Borosilikatglas 3.3 |