Learn More
BINDER™ Classic.Line Trockenofen, Serie ED
Die Stärken von einem BINDER Trockenschrank der Serie ED sind routinemäßige Trocknungs- und Sterilisationsarbeiten bis 300°C. Durch die natürliche Konvektion laufen bei diesem Trockenschrank alle thermischen Prozesse höchst effizient ab. Die Serie ED sorgt so für ein schnelles, gleichmäßiges Trocknen.
1785.00 CHF - 5090.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM-Norm |
---|---|
Temperatur (metrisch) | 5°bis 300 °C |
Display | LED |
Anschlüsse | 10/30/50/100 mm |
Sicherheitsmerkmale | Anwenderfreundlicher und leicht zu bedienender, vollständig digitaler PID-Regler |
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Gleichförmigkeit | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Gleichförmigkeit | Price | Quantity & Availability | |||||
15662086
![]() |
BINDER™
9010-0190 |
23 l | 2.5 °C |
1785.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15602086
![]() |
BINDER™
9010-0075 |
400 l | 3°C |
5090.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Description
- Einheitliche Trocknungsbedingungen dank APT.line™ Technologie
- Gleiche Prüfbedingungen im gesamten Kammerinneren unabhängig von Probengröße und -menge
- Hervorragende thermische Dämmung spart Betriebskosten
- Temperaturbereich: Raumtemperatur von + 5 bis 300° C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Modelle mit natürlicher Konvektion
- Verstellbare Abluftklappe
- Steuerung mit Zeitschaltuhr
- 2 verchromte Gestelle
- Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Specifications
ASTM-Norm | |
LED | |
Anwenderfreundlicher und leicht zu bedienender, vollständig digitaler PID-Regler | |
0 - 99 h |
5°bis 300 °C | |
10/30/50/100 mm | |
150 °C | |
50/60 Hz |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.