Learn More
BINDER™ Classic.Line Trockenofen, Serie ED
Die Stärken von einem BINDER Trockenschrank der Serie ED sind routinemäßige Trocknungs- und Sterilisationsarbeiten bis 300°C. Durch die natürliche Konvektion laufen bei diesem Trockenschrank alle thermischen Prozesse höchst effizient ab. Die Serie ED sorgt so für ein schnelles, gleichmäßiges Trocknen.
Marke: BINDER™ 9010-0075
3308.49 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Einheitliche Trocknungsbedingungen dank APT.line™ Technologie
- Gleiche Prüfbedingungen im gesamten Kammerinneren unabhängig von Probengröße und -menge
- Hervorragende thermische Dämmung spart Betriebskosten
- Temperaturbereich: Raumtemperatur von + 5 bis 300° C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Modelle mit natürlicher Konvektion
- Verstellbare Abluftklappe
- Steuerung mit Zeitschaltuhr
- 2 verchromte Gestelle
- Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Spezifikation
ASTM-Norm | |
400 l | |
Trocken- und Heizkammer | |
ED400-400 V-I | |
10/30/50/100 mm | |
150 °C | |
3°C | |
1290 x 860 x 1050 mm | |
1025 mm | |
400 V | |
16 A |
ED400-400 V-I, mit RS 422, Serie ED Classic.Line – Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 400 l, 400 V, 3 ∼ 50/60 Hz | |
5°bis 300 °C | |
LED | |
10 (Maximum), 2 (Standard) | |
Anwenderfreundlicher und leicht zu bedienender, vollständig digitaler PID-Regler | |
0 - 99 h | |
1000 x 520 x 800 mm | |
1235 mm | |
125 kg | |
3,4 kW | |
50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30