Learn More
BINDER™ Classic.Line Trockenofen, Serie ED
Die Stärken von einem BINDER Trockenschrank der Serie ED sind routinemäßige Trocknungs- und Sterilisationsarbeiten bis 300°C. Durch die natürliche Konvektion laufen bei diesem Trockenschrank alle thermischen Prozesse höchst effizient ab. Die Serie ED sorgt so für ein schnelles, gleichmäßiges Trocknen.
Marke: BINDER™ 9010-0190
1553.86 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Einheitliche Trocknungsbedingungen dank APT.line™ Technologie
- Gleiche Prüfbedingungen im gesamten Kammerinneren unabhängig von Probengröße und -menge
- Hervorragende thermische Dämmung spart Betriebskosten
- Temperaturbereich: Raumtemperatur von + 5 bis 300° C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Modelle mit natürlicher Konvektion
- Verstellbare Abluftklappe
- Steuerung mit Zeitschaltuhr
- 2 verchromte Gestelle
- Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Spezifikation
ASTM-Norm | |
23 l | |
Trockenofen | |
ED023-230 V | |
10/30/50/100 mm | |
150 °C | |
2.5 °C | |
440 x 615 x 495 mm | |
520 mm | |
27 kg | |
0,8 kW | |
50/60 Hz |
ED023-230 V, Standard, Serie ED Classic.Line – Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 20 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz | |
5°bis 300 °C | |
LED | |
2 (Standard), 4 (Maximum) | |
Anwenderfreundlicher und leicht zu bedienender, vollständig digitaler PID-Regler | |
0 - 99 h | |
222 x 300 x 330 mm | |
435 mm | |
495 mm | |
230 V | |
10 A |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31