Learn More
Drummond™ Microcap™ Einwegmikropipetten
Schneller, sicherer, sauberer und akkurater Flüssigkeitstransfer in Mikromengen
auf Anfrage - 34.60 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.0039 in. |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.021 in. |
Innendurchmesser (metrisch) | 0.09 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11900517
![]() |
Drummond™
10000150 |
15 μl | 54 mm |
auf Anfrage
100 Stück |
N/A | |||||
11888661
|
Drummond™
07950-05 |
0,5 μl | 32 mm |
34.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Kapillarröhrchen aus Glas mit Präzisionsöffnung
- Einmal-Microcaps
- Mit Spotting-Halter und Saugballspender
Spezifikation
0.0039 in. | |
0.09 mm | |
Glas | |
Micropipet |
0.021 in. | |
0.53 mm | |
Spotting-Halter und Saugballspender | |
Single-use |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.