Learn More
Drummond™ Microcap™ Einwegmikropipetten
Schneller, sicherer, sauberer und akkurater Flüssigkeitstransfer in Mikromengen
Marke: Drummond™ 07950-05
32.87 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kapillarröhrchen aus Glas mit Präzisionsöffnung
- Einmal-Microcaps
- Mit Spotting-Halter und Saugballspender
Spezifikation
0.0039 Zoll | |
0.09 mm | |
Glas | |
Spotting-Halter und Saugballspender | |
0,5 μl | |
Micropipet |
0.021 Zoll | |
0.53 mm | |
Zur Handhabung gefährlicher Stoffe; schneller, sicherer, sauberer und akkurater Flüssigkeitstransfer in Mikromengen | |
1,25 in. | |
32 mm | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Drummond™ Microcap™ Einwegmikropipetten > 0.5 ul 0.5 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur