missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Drummond™ Microcap™ Einwegmikropipetten

Schneller, sicherer, sauberer und akkurater Flüssigkeitstransfer in Mikromengen

Marke:  Drummond™ 10000150

Encompass_Preferred

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11900517

  • auf Anfrage / 100 Stück

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kapillarröhrchen aus Glas mit Präzisionsöffnung
  • Einmal-Microcaps
  • Mit Spotting-Halter und Saugballspender

Spezifikation

Spezifikation

±1 %
0.021 in.
0.53 mm
Spotting-Halter und Saugballspender
15 μl
Micropipet
0.0039 in.
0.09 mm
Glas
2,12 in.
54 mm
Single-use
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts
Drummond™ Microcap™ Einwegmikropipetten

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt