Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel Gaswaschflasche
Gasspülflaschen nach Drechsel mit Filterscheibe
104.00 CHF - 148.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11536924
|
Lenz Laborglasintrumente™
05510113 |
500 mL | 1 |
148.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10450323
|
Lenz Laborglasintrumente™
05510258 |
500 mL | 2 |
137.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10622092
|
Lenz Laborglasintrumente™
05510270 |
1000 mL | 2 |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596
- Komplett mit Kopf (mit Filterscheibe)
- Schliffverbindung: NS 29/32
- Material: DURAN™ Schläuche (Kopf), Borosilikatglas 3.3 (Flasche)
Spezifikation
DURAN™ Schlauchkopf, Borosilikatglasflasche 3,3 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Drechsel Gaswaschflasche