Learn More
Draeger Kurzzeitröhrchen
Anwenderfreundliche Dräger Röhrchen sind nachweislich sehr kostengünstig und zuverlässig für die Messung von Gasen.
219.00 CHF - 273.00 CHF
Spezifikation
Typ | Draeger Kurzzeit-Probenahmeröhrchen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spotmessung von mehr als 500 verschiedenen Gasen |
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gemessene Komponenten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10364020
|
Draeger
8103281 |
Mercaptan 0,1/a |
273.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15648754
|
Draeger
8103741 |
i-Propanol 50/a |
219.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Schnelle und zielgerichtete Messungen
- Einfache Handhabung entweder manuell mit der Dräger Röhrchenpumpe accuro oder automatisch mit dem Analysesystem Dräger X-act 5000
- Anwendungsbereich: Luftuntersuchungen am Arbeitsplatz, technische Gasanalyse in Bereichen von Emissions-/Immissionskonzentrationen, Messung von Druckluft/Gasen Misst eine große Anzahl verschiedener Gase und Dämpfe
Spezifikation
Draeger Kurzzeit-Probenahmeröhrchen | |
Spotmessung von mehr als 500 verschiedenen Gasen |