Learn More
Draeger Kurzzeitröhrchen
Anwenderfreundliche Dräger Röhrchen sind nachweislich sehr kostengünstig und zuverlässig für die Messung von Gasen.
Marke:  Draeger 8103281
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10364020
  • 273.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnelle und zielgerichtete Messungen
  • Einfache Handhabung entweder manuell mit der Dräger Röhrchenpumpe accuro oder automatisch mit dem Analysesystem Dräger X-act 5000
  • Anwendungsbereich: Luftuntersuchungen am Arbeitsplatz, technische Gasanalyse in Bereichen von Emissions-/Immissionskonzentrationen, Messung von Druckluft/Gasen
  • Misst eine große Anzahl verschiedener Gase und Dämpfe
Spezifikation
Spezifikation
Mercaptan 0,1/a
Draeger Kurzzeit-Probenahmeröhrchen
Spotmessung von mehr als 500 verschiedenen Gasen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Draeger Kurzzeitröhrchen > Gemessene Gase:Mercaptan 0,1/a Bereich 0,1 bis 25 ppm und 3 bis 15 ppm