Learn More
Draeger Kurzzeitröhrchen
Anwenderfreundliche Dräger Röhrchen sind nachweislich sehr kostengünstig und zuverlässig für die Messung von Gasen.
Marke:  Draeger 8103741
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15648754
  • 219.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Schnelle und zielgerichtete Messungen
  • Einfache Handhabung entweder manuell mit der Dräger Röhrchenpumpe accuro oder automatisch mit dem Analysesystem Dräger X-act 5000
  • Anwendungsbereich: Luftuntersuchungen am Arbeitsplatz, technische Gasanalyse in Bereichen von Emissions-/Immissionskonzentrationen, Messung von Druckluft/Gasen
  • Misst eine große Anzahl verschiedener Gase und Dämpfe
Spezifikation
Spezifikation
i-Propanol 50/a
Draeger Kurzzeit-Probenahmeröhrchen
Spotmessung von mehr als 500 verschiedenen Gasen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Draeger Kurzzeitröhrchen > Gemessene Gase: i-Propanol 50/a, Draeger Kurzzeit-Probenröhrchen