Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Ozon
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
227.00 CHF - 287.00 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Messbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Messbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10120921
Unterlagen ansehen
Dräger™
6733181
Ozon 0,05/b 0,05 bis 0,7 ppm
287.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10355142
Unterlagen ansehen
Dräger™
CH21001
Ozon 10/a 20 bis 300 m
227.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glasfläschchen
  • Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Rufen Sie Fisher Scientific™ unter 1 800 772 6733 an, um weitere Informationen zu erhalten.
  2. Sicherheitsausrüstungsinstitut (SEI) zertifiziert.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Ozon