Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Ozon
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
Marke:  Dräger™ CH21001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10355142
  • 227.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glasfläschchen
  • Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
  1. Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Rufen Sie Fisher Scientific™ unter 1 800 772 6733 an, um weitere Informationen zu erhalten.
  2. Sicherheitsausrüstungsinstitut (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
Ozon 10/a
20 bis 300 m
10
32 bis 104 °F
2 bis 30 mg/l
1
20 s
0 bis 40 °C