Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Ozon
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
Marke: Dräger™ 6733181
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glasfläschchen
- Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
- Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Rufen Sie Fisher Scientific™ unter 1 800 772 6733 an, um weitere Informationen zu erhalten.
- Sicherheitsausrüstungsinstitut (SEI) zertifiziert.
Spezifikation
Ozon 0,05/b | |
0,05 bis 0,7 ppm | |
10/Schachtel |