Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff
173.00 CHF - 222.00 CHF
Spezifikation
Menge 10
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Messbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gemessene Komponenten Messbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
10558741
Unterlagen ansehen
Dräger™
8101831
Schwefelwasserstoff 1/d 1 bis 200 ppm
222.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10142032
Unterlagen ansehen
Dräger™
6728041
Schwefelwasserstoff 0,5/a 0,5 bis 15 ppm / 5 bis 150 ppm
215.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10378421
Unterlagen ansehen
Dräger™
CH29801
Schwefelwasserstoff 5/b 5 bis 160 ppm
191.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10276821
Unterlagen ansehen
Dräger™
CH29101
Schwefelwasserstoff 100/a 100 bis 2000 ppm
173.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dräger-Röhrchen™ - die Klassiker der Gefahrstoffmessung.
Das Dräger-Röhrchen™-Messsystem ist die bewährte Methode zur Messung von Schadstoffen im Boden, Wasser und in der Luft. Mehr als 500 Substanzen in unterschiedlichsten Konzentrationen können gemessen werden. Aufbau und Funktion der Dräger-Röhrchen™ sind stets gleich. Durch das Röhrchen muss eine bestimmte Menge Luft gesaugt werden. Hierzu benutzt man die Gasspürpumpe accuro™. Durch den Kontakt mit einem Stoff reagiert das in dem Röhrchen enthaltene chemische Reagenzsystem und zeigt eine Verfärbung an. Die Höhe der Konzentration des Stoffes wird durch die Länge der Verfärbung angezeigt und kann auf einer Skala direkt abgelesen werden. Das Dräger-Röhrchen™-Messsystem bietet Ihnen die Vorteile der Messgenauigkeit, der Wirtschaftlichkeit und der schnellen und einfachen Handhabung.
Auswahlhilfen und eine Gefahrstoffdatenbank finden Sie online unter www.draeger.com Gefahrstoffdatenbank Voice
Über 250 Röhrchen für verschiedene Stoffe und Messbereiche auf Anfrage. Ausserdem weitere Messgeräte, Diffusionsröhrchen für Langzeitmessungen sowie Probenahmesysteme mit Aktivkohleröhrchen und ORSA-Sammler auf Anfrage.
Typ: Schwefelwasserstoff 5/b
Messbereich: 5 - 60 ppm
Spezifikation
Spezifikation
10
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Schwefelwasserstoff