Learn More
Dräger™ Smart IR DragerSensors™
Zur Verwendung mit X-am 7000 Multigasdetektoren.
1760.00 CHF - 2125.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) X-am 7000 Multigas-Detektor
Typ Ersatzsensor
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 95 %
Druckbereich 700 bis 1300 hPa
Gewährleistung 5 Jahre
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Arten von Sensoren Auflösung Messbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Arten von Sensoren Auflösung Messbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
11322090
Unterlagen ansehen
Dräger™
6810460
Intelligenter Ex-IR-Sensor 100 Ppm, 1 % LEL, 1% Vol. 0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % LEL, 0 bis 100% Vol.
1760.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11942411
Unterlagen ansehen
Dräger™
6810590
Smart IR-CO2 100  ppm, 0.01 Vol.-% 0 bis 9900 ppm, 0 bis 5 % Vol.
1760.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15104093
Unterlagen ansehen
Dräger™
6810599
Smart IR-CO2 HC 200  ppm, 0.2 Vol.-% 0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % Vol.
2125.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Kohlenwasserstoff- und Kohlendioxidnachweis
  • Vollständig vor Vergiftungen geschützt
  • Betrieb in sauerstoffarmen oder sauerstofffreien Umgebungen
  • Kann mit mehreren Kalibrierungen konfiguriert werden
  • Erhältlich in Detektionsbereichen von 0 bis 100% LEL und 0 bis 100 % Vol. CO2
Typ: Smart Ex-IR
  • Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % LEL, 0 bis 100% Vol.
  • Auflösung: 100 Ppm, 1 % LEL, 1% Vol.
Typ: Smart IR-CO2
  • Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 5 % Vol.
  • Auflösung: 100 ppm, 0.01 % Vol.
Typ: Smart IR-CO2 HC
  • Messbereich: 0 bis 9900 ppm, 0 bis 100 % Vol.
  • Auflösung: 200 ppm, 0.2 % Vol.
Warranty
5 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
X-am 7000 Multigas-Detektor
10 bis 95 %
5 Jahre
Ersatzsensor
700 bis 1300 hPa
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Smart IR DragerSensors™