Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen
Marke:  Dräger™ 8103381
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10707674
  • 189.00 CHF / 5 Tests
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Spezifikation
Aceton
41 bis 104 °F
Aceton 40/a
40 bis 800
5 bis 40 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • drager-tubes
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetone
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen > Messbereich:40 bis 800 ppm; 5 Tests pro Box