Learn More
Dräger™ CMS Chips: Hydrochloric Acid
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
275.00 CHF - 289.00 CHF
Spezifikation
Luftdruck | 700 bis 1100 hPa |
---|---|
Typ | Salzsäure CMS Chip |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 1 bis 10 mg/l |
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 32 bis 104 °F |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 40 °C |
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Messbereich | Reaktionszeit | Luftfeuchtigkeitsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10259801
|
Dräger™
6406090 |
Salzsäure CMS Chip | 1 bis 25 | 15 bis 110 s | 1 bis 10 mg/l |
275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10513432
|
Dräger™
6406140 |
Salzsäure CMS Chip | 20 bis 500 | 6 bis 80 s | 1 bis 10 mg/l |
289.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 10 mg/l | |
0 bis 40 °C |
Salzsäure CMS Chip | |
32 bis 104 °F |