Learn More
Dräger™ CMS Chips: Hydrochloric Acid
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406140
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 10 mg/l | |
6 bis 80 s | |
0 bis 40 °C |
Salzsäure CMS Chip | |
20 bis 500 | |
32 bis 104 °F |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ CMS Chips: Hydrochloric Acid > Salzsäure 20-500 ppm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur