Learn More
Dräger™ CMS Chips: Hydrochloric Acid
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Marke: Dräger™ 6406090
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.Spezifikation
700 bis 1100 hPa | |
1 bis 10 mg/l | |
15 bis 110 s | |
0 bis 40 °C |
Salzsäure CMS Chip | |
1 bis 25 | |
32 bis 104 °F |