Learn More
Dräger™ CMS Chips: Schwefelwasserstoff
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas.
Marke:  Dräger™ 6406050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10138091
  • 194.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
700 bis 1100 hPa
1 bis 40 mg/l
20 bis 200 s
0 bis 40 °C
Schwefelwasserstoff CMS Chip
2 bis 50
32 bis 104 °F
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ CMS Chips: Schwefelwasserstoff > Schwefelwasserstoff 2-50 ppm