Learn More
Dräger™ CMS Chips: Schwefelwasserstoff
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas.
Marke:  Dräger™ 6406520
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12374619
  • 242.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-10-2025
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Spezifikation
700 bis 1100 hPa
1 bis 30 mg/l
40 bis 450 s
0 bis 40 °C
Schwefelwasserstoff CMS Chip
0.2 bis 5
32 bis 104 °F
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ CMS Chips: Schwefelwasserstoff > Schwefelwasserstoff 0.2-5 ppm