Learn More
Dräger™ Kohlenmonoxid XS Ersatzsensor
Zur Verwendung mit X-am 7000 Multi-Gas Monitor
Marke: Dräger™ 6809105
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messbereich: 0 bis 2000 ppm
- Nachweis von: CO
Serviceleistungen
3 Jahr
Spezifikation
Kohlenmonoxid (9XS) | |
0 bis 2000 | |
1 | |
-40 ° bis +48,8 °C |
10 bis 90 % | |
700 bis 1300 mbar | |
-40 bis +120 °F | |
3 Jahre |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dräger™ Kohlenmonoxid XS Ersatzsensor > Kohlenmonoxid
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur